Få mere at vide
alfa-tetralon, 98%
Artikelnummer. 10011620 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10011620 25 g Glasflaske 25g
10284800 100 g Glasflaske 100g
10337070 500 g Glasflaske 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10011620 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 138310250
 Begrænset vare
På lager
CAS: 529-34-0 | C10H10O | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 529-34-0
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00001688
InChI nøgle XHLHPRDBBAGVEG-UHFFFAOYSA-N
Synonym alpha-tetralone, 1-tetralone, 3,4-dihydronaphthalen-1 2h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-1-one, 3,4-dihydro-1 2h-naphthalenone, tetralone, a-tetralone, 1-oxotetralin, 1 2h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .alpha.-tetralone
PubChem CID 10724
IUPAC navn 3,4-dihydro-2H-naphthalen-1-on
SMIL O=C1CCCC2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale α-Tetralone
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 5,0 °C til 6,0 °C
Farve Brun til gul
Tæthed 1.0960g/mL
Kogepunkt 127,0 °C (13,0 mmHg)
Flammepunkt 130 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 97,5% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,5675 til 1,5695
Mængde 25 g
Beilstein 07, 370
Specifik vægtfylde 1.096
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: opløselige i hexan
Formel vægt 146.19
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske