Få mere at vide
beta-tetralon, 95%
Artikelnummer. 10105700 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10105700 5 g Glasflaske 5g
10115700 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10105700 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 302830050
 Begrænset vare
På lager
CAS: 530-93-8 | C10H10O | 146,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 530-93-8
Molekylær formel C10H10O
Molekylvægt (g/mol) 146.19
MDL nummer MFCD00001727
InChI nøgle KCKZIWSINLBROE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-tetralone, beta-tetralone, 1,2,3,4-tetrahydro-2-naphthalenone, 3,4-dihydronaphthalen-2 1h-one, 1,2,3,4-tetrahydronaphthalen-2-one, 2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro, .beta.-tetralone, tetralin-2-one, 3,4-dihydro-2 1h-naphthalenone, 3,4-dihydro-2-oxonaphthalene
PubChem CID 68266
IUPAC navn 3,4-dihydro-lH-naphthalen-2-on
SMIL C1CC2=CC=CC=C2CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale β-Tetralone
Navn note 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 18.0°C
Farve Gul
Tæthed 1.1060g/mL
Kogepunkt 131.0°C to 133.0°C (11.0 mmHg)
Flammepunkt >110°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.5590 to 1.5630
Mængde 5 g
Beilstein 07, 370
Specifik vægtfylde 1.106
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in ether and benzene
Formel vægt 146.19
Procent renhed 95%
Fysisk form Liquid or Low Melting Solid