Få mere at vide
Tetrakis(triphenylfosfin)palladium(0), TRC
Artikelnummer. 30415924
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30415924 5 g
1 options
Artikelnummer. 30415924 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2963905G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 13-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(triphenylphosphine)palladium(0)
CAS 14221-01-3
Renhedsgrad noter HPLC
Molekylær formel C72H60P4Pd
Mængde 5 g
Synonym Pd(PPh3)4, Tetrakis(triphenylphosphine)palladium
InChI formel InChI=1S/4C18H15P.Pd/c4*1-4-10-16(11-5-1)19(17-12-6-2-7-13-17)18-14-8-3-9-15-18;/h4*1-15H;
SMIL [Pd].c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3.c4ccc(cc4)P(c5ccccc5)c6ccccc6.c7ccc(cc7)P(c8ccccc8)c9ccccc9.c%10ccc(cc%10)P(c%11ccccc%11)c%12ccccc%12
IUPAC navn palladium; triphenylfosfan
Molekylvægt (g/mol) 1155.56
Formel vægt 1154.268
Procent renhed >95
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.