Få mere at vide
Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0), Sigma-Aldrich™
Artikelnummer. 15806540
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
15806540 5 g
1 options
Artikelnummer. 15806540 Leverandør Sigma Aldrich Leverandørnr. 8147610005
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 15-12-2026
For synthesis
Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0) can be used to catalyze the formation of carbon-carbon bonds, the reduction of functional groups, the formation of carbon-metal bonds, and the deprotection of allyloxycarbonyl groups.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 14221-01-3
Smeltepunkt 103°C to 107°C
Molekylær formel Pd(P(C6H5)3)4
MDL nummer MFCD00010012
Mængde 5 g
Synonym Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0), Tetrakis(triphenylphosphine)-palladium(0)
Molekylvægt (g/mol) 1155.56