Få mere at vide
Tetrakis(trimethylsilyl)silane, 98%
Artikelnummer. 11400107
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11400107 5 g 5g
11490097 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11400107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B21020.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
Det bruges som udgangsmateriale til syntese af tris(trimethylsilyl)silyllithium med methyllithium og til fremstilling af lithiumbis[(TMS)3silyl]cuprat.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som udgangsmateriale til syntese af tris
(trimethylsilyl)silyllithium med methyllithium og til fremstilling af lithiumbis[(TMS)3silyl]cuprat.
Bemærkninger
Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Beskyt mod fugt og vand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4098-98-0
Molekylær formel C12H36Si5
Molekylvægt (g/mol) 320.85
MDL nummer MFCD00054859
InChI nøgle BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
IUPAC navn tetrakis(trimethylsilyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Smeltepunkt 266°C to 268°C (sublimation)
Mængde 5 g
Formel vægt 320.85
Procent renhed 98%