Få mere at vide
Tetrakis(trimethylsilyl)silan, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15535066 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15535066 5 g 5g
15525066 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15535066 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 293900050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 4098-98-0 | C12H36Si5 | 320.85 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4098-98-0
Molekylær formel C12H36Si5
Molekylvægt (g/mol) 320.85
MDL nummer MFCD00054859
InChI nøgle BOJSDHZZKKYWAS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis trimethylsilyl silane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl trisilane, tetrakil trimethylsilyl silane, si si ch3 3 4, trisilane, 1,1,1,3,3,3-hexamethyl-2,2-bis trimethylsilyl, 2,2-bis trimethylsilyl-1,1,1,3,3,3-hexamethyl-trisilane, acmc-1an6g, tetra trimethylsilyl-silane, bojsdhzzkkywas-uhfffaoysa
PubChem CID 138115
IUPAC navn tetrakis(trimethylsilyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)[Si]([Si](C)(C)C)([Si](C)(C)C)[Si](C)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Smeltepunkt >300,0 °C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Lineær formel [(CH3)3Si]4Si
Mængde 5 g
Formel vægt 320.84
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(trimethylsilyl)silane
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.