Få mere at vide
Tetrakis(hydroxymethyl)phosphoniumchlorid, ca. 80% opløsning i vand, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10045553 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10045553
Brand: Thermo Scientific Acros 389448000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 124-64-1 | C4H12ClO4P | 190.56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til CC-obligationsdannelse (olefination)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
CAS 124-64-1, 7732-18-5
Farve Grøn-Gul eller Pink
Tæthed 1.3400g/mL
Kogepunkt 115.0°C
Flammepunkt 96°C
Infrarødt spektrum Authentic
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C4H12ClO4P
MDL nummer MFCD00031687
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 1.34
Synonym tetrakis hydroxymethyl phosphonium chloride, thpc, pyroset tkc, retardol c, tetramethylolphosphonium chloride, tetrakis hydroxymethyl phosphanium chloride, unii-58wb2xcf8i, proban cc, tetrakis hydroxymethyl phosphochloride, ccris 317
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
InChI nøgle AKXUUJCMWZFYMV-UHFFFAOYSA-M
SMIL [Cl-].OC[P+](CO)(CO)CO
IUPAC navn tetrakis(hydroxymethyl)phosphanium;chlorid
Molekylvægt (g/mol) 190.56
PubChem CID 31298
Formel vægt 190.56
Procent renhed 80.0 to 85.0%
Fysisk form Løsning
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(hydroxymethyl)phosphonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H290-Kan ætse metaller.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.