Få mere at vide
Tetrakis(dimethylsiloxy)silan, 97 %
Artikelnummer. 11490188
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Tamaño de la unidad:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Mængde Tamaño de la unidad
11490188 5 g 5g
11400198 25 g 25g
11410198 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 11490188 Proveedor Thermo Scientific Alfa Aesar N.º de proveedor B23754.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Request Bulk or Custom Format
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
CAS: 17082-47-2 | C8H24O4Si5 | 324,70 g/mol
Den anvendes til ikke-flygtig NMR-standard til højtemperaturarbejde, i stedet for den meget flygtige og som tværbinder for vinylfunktionelle silikoner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Den anvendes til ikke-flygtig NMR-standard til højtemperaturarbejde, i stedet
for den meget flygtige og som tværbinder til vinylfunktionelle silikoner.
Opløselighed Ikke blandbar
eller vanskelig at blande i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares væk fra vand/fugt og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Opbevares under inert gas. Hold antændelseskilder væk.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificadores de productos químicos
CAS 17082-47-2
Molekylær formel C8H24O4Si5
Molekylvægt (g/mol) 324.70
MDL nummer MFCD00053848
InChI nøgle UOUILILVWRHZSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylsilyl orthosilicate
Especificaciones
Kogepunkt 188 °C til 190 °C
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(dimethylsiloxy)silane
Smeltepunkt -60 °C
Mængde 5 g
Flammepunkt 67 °C (153 °F)
Brydningsindeks 1.388
Følsomhed Fugtfølsom
Tæthed 0.884
Beilstein 1793898
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 328.73
Procent renhed 97%
Mostrar más Mostrar menos
RUO– Kun brug til forskning
Título del producto
Seleccione un problema
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.