Få mere at vide
Tetrakis(dimethylamino)zirkonium
Artikelnummer. 10538473 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10538473 5 g Glasflaske 5g
10402683 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10538473 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380410050
CAS: 19756-04-8 | C8H24N4Zr | 267,53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19756-04-8
Molekylær formel C8H24N4Zr
Molekylvægt (g/mol) 267.53
MDL nummer MFCD00239502
InChI nøgle DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino zirconium, zirconium, tetrakis dimethylamino, tdmaz, tetrakis dimethylamino zirconium iv, tetrakis dimethylamido zirconium iv, zr nme2 4, dimethyl tris dimethylamino zirconio amine, tetrakis dimethylamido zirconium iv , crystalline, tetrakis dimethylamido zirconium iv , deposition grade, tetrakis dimethylamido zirconium iv , packaged for use in deposition systems
PubChem CID 140580
IUPAC navn dimethylazanid;zirconium(4+)
SMIL C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(dimethylamino)zirconium
Smeltepunkt 57 °C til 60 °C
Farve Grøn-Gul
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Formel vægt 267.53
Fysisk form Krystallinsk fast stof