Få mere at vide
tetrakis(dimethylamino)zirconium, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10402683 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10402683 1 g Glasflaske 1g
10538473 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10402683 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 380410010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 19756-04-8 | C8H24N4Zr | 267.53 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 19756-04-8
Molekylær formel C8H24N4Zr
Molekylvægt (g/mol) 267.53
MDL nummer MFCD00239502
InChI nøgle DWCMDRNGBIZOQL-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino zirconium, zirconium, tetrakis dimethylamino, tdmaz, tetrakis dimethylamino zirconium iv, tetrakis dimethylamido zirconium iv, zr nme2 4, dimethyl tris dimethylamino zirconio amine, tetrakis dimethylamido zirconium iv , crystalline, tetrakis dimethylamido zirconium iv , deposition grade, tetrakis dimethylamido zirconium iv , packaged for use in deposition systems
PubChem CID 140580
IUPAC navn dimethylazanid;zirconium(4+)
SMIL C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.[Zr+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(dimethylamino)zirconium
Smeltepunkt 57°C to 60°C
Farve Grøn-Gul
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 267.53
Fysisk form Krystallinsk fast stof