Få mere at vide
Tetrakis(dimethylamino)titanium(IV), 99.9% (metals basis)
Artikelnummer. 11370198
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11370198 1 g 1g
11360198 5 g 5g
11380198 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11370198 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042932.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3275-24-9
Molekylær formel C8H24N4Ti
Molekylvægt (g/mol) 224.18
MDL nummer MFCD00014861
InChI nøgle MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
IUPAC navn dimethylazanid;titanium(4+)
SMIL [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis (dimethylamino)titanium (IV)
Farve Brun-Gul
Tæthed 0.96g/mL
Kogepunkt 50°C (0.5 mmHg)
Flammepunkt −30°C (−22°F)
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel Ti[N(CH3)2]4
Mængde 1 g
FN nummer UN3129
Følsomhed Moisture Sensitive
Formel vægt 224.19
Procent renhed 99.9%
Fysisk form Væske