Få mere at vide
Tetrakis(dimethylamino)titanium, 99.99%, (trace metal basis)
Artikelnummer. 10642223 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10642223 25 g Glasflaske 25g
10068701 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10642223 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 353560250
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 3275-24-9 | C8H24N4Ti | 224.18 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3275-24-9
Molekylær formel C8H24N4Ti
Molekylvægt (g/mol) 224.18
MDL nummer MFCD00014861
InChI nøgle MNWRORMXBIWXCI-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis dimethylamino titanium, tetrakis dimethylamino titanium iv, tdmat, tetrakis dimethylamido titanium iv, tetrakis dimethylamido titanium, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt, titanium dimethylamide, methanamine, n-methyl-, titanium 4+ salt 4:1, titanium tetrakis dimethylamide, acmc-209hva
PubChem CID 123185
SMIL [Ti+4].C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C.C[N-]C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(dimethylamino)titanium
Farve Gul til Orange
Tæthed 0.9470g/mL
Flammepunkt -30°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99.99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2N]4Ti
Mængde 25 g
Beilstein 04, IV, 128
Specifik vægtfylde 0.947
IUPAC navn dimethylazanid;titanium(4+)
Formel vægt 224.21
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(dimethylamino)titanium
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Brandfarlig væske Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H224-Yderst brandfarlig væske og damp.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.