Få mere at vide
tetrakis(dimethylamino)dibor, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 17322551 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17322551 100 g
17302551 5 g
17312551 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 17322551 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 468541000
 Begrænset vare
På lager
Kemiske identifikatorer
CAS 1630-79-1
Molekylær formel C8H24B2N4
Molekylvægt (g/mol) 197.93
MDL nummer MFCD00048012
InChI nøgle KMCDRSZVZMXKRL-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn dimethyl[1,2,2-tris(dimethylamino)diboran-1-yl]amin
SMIL CN(C)B(B(N(C)C)N(C)C)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(dimethylamino)diboron
Smeltepunkt -33 °C
Tæthed 0.926
Kogepunkt 55 °C til 57 °C (2,5 mmHg)
Infrarødt spektrum Følger strukturen
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1,4680 til 1,4760 (20 °C, 589 nm)
Mængde 100 g
Formel vægt 197.93
Fysisk form Væske