Få mere at vide
Tetrakis(decyl)ammoniumbromid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11995451 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11995451 10 g Glasflaske 10g
11905461 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11995451 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435670100
Request Bulk or Custom Format
CAS: 14937-42-9 | C40H84BrN | 659.01 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Faseoverførselskatalysator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14937-42-9
Molekylær formel C40H84BrN
Molekylvægt (g/mol) 659.01
InChI nøgle AHNISXOXSNAHBZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrakis decyl ammonium bromide, tetra decyl ammonium bromide, tetra-decylammonium bromide, tetra-n-decylammonium bromide, acmc-1c6fh, tetrakis-decylazanium bromide, tetrakis decyl azanium bromide, 1-decanaminium, n,n,n-tris decyl-, bromide
PubChem CID 3014876
IUPAC navn tetrakis-decylazanium;bromid
SMIL CCCCCCCCCC[N+](CCCCCCCCCC)(CCCCCCCCCC)CCCCCCCCCC.[Br-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(decyl)ammonium bromide
Smeltepunkt 88.0°C
Farve Hvid
Fysisk form fint pulver
Mængde 10 g
Analyseprocentområde 97.5% min. (Argentometry)
Formel vægt 659.01
Procent renhed 98%