Få mere at vide
Tetrakis(acetonitril)palladium(II) tetrafluoroborat, Pd 23,5%
Artikelnummer. 11318238
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11318238 0.25 g 0.25g
11328238 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11318238 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 039446.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-08-2026
CAS: 21797-13-7 | C8H12B2F8N4Pd | 444,24 g/mol
Fungerer som forløber for:
  • Syntese af dendritiske SCS-pincer palladiumkomplekser.
  • Palladiumkomplekser af klikligander.
  • Dipalladium-katalysatorer til brug i Heck-krydskobling5, Suzuki-krydskobling og aldehyd-olefinering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21797-13-7
Molekylær formel C8H12B2F8N4Pd
Molekylvægt (g/mol) 444.24
MDL nummer MFCD00043297
InChI nøgle YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
PubChem CID 2734560
SMIL [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Smeltepunkt 230°C (decomposition)
Mængde 0.25 g
FN nummer UN2811
Følsomhed Air Sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in water
IUPAC navn palladium(2+)tetrakis(acetonitril)bis(tetrafluorboranid)
Formel vægt 444.22
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Pd 23.5%
Fysisk form Pulver