Få mere at vide
Tetrakis(acetonitril)palladium(II)tetrafluorborat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10643763 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10643763 1 g Glasflaske 1g
1 options
Artikelnummer. 10643763 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 363520010
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 21797-13-7 | C8H12B2F8N4Pd | 444.24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
CAS 21797-13-7
Smeltepunkt 230 °C
Farve Gul
Elementær analyse 98.5% min.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C8H12B2F8N4Pd
MDL nummer MFCD00043297
Mængde 1 g
Synonym tetrakis acetonitrile palladium ii tetrafluoroborate, acetonitrile; palladium 2+ ; ditetrafluoroborate, pd mecn 4 bf4 2, tetrakis acetonitrile palladium ii, palladium ii tetrafluoroborate tetraacetonitrile complex
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water
InChI nøgle YWMRPVUMBTVUEX-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Pd++].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn acetonitril; palladium(2+); ditetrafluorborat
Molekylvægt (g/mol) 444.24
PubChem CID 2734560
Formel vægt 444.22
Procent renhed 99%
Fysisk form Pulver
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) tetrafluoroborate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Akut toksicitet Kategori 4
Hazard Statement
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.