Få mere at vide
Tetrakis(acetonitril)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonat) >90%, TRC
Artikelnummer. 30422326
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30422326 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30422326 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT296335100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(acetonitrile)palladium(II) Bis(trifluoromethanesulfonate)
CAS 68569-14-2
Molekylær formel C8 H12 N4 Pd . C F3 O3 S
Mængde 100 mg
Synonym Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(triflate), Tetrakis(acetonitrile)palladium Ditriflate, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Ditriflate, (SP-4-1)-Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) Salt With Trifluoromethanesulfonic Acid
InChI formel InChI=1S/4C2H3N.CHF3O3S.Pd/c4*1-2-3;2-1(3,4)8(5,6)7;/h4*1H3;(H,5,6,7);/q;;;;;+2/p-1
SMIL CC#[N][Pd+2]([N]#CC)([N]#CC)[N]#CC.[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F
IUPAC navn tetrakis(ethylidyne-5-azanyl λ)palladium(2+); trifluoromethanesulfonat
Molekylvægt (g/mol) 419.697
Formel vægt 418.961