Få mere at vide
Tetrakis (acetonitril)palladium Bis(tetrafluoroborat), TRC
Artikelnummer. 30428033
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30428033 5 g
1 options
Artikelnummer. 30428033 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT2962855G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 08-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(acetonitrile)palladium Bis(tetrafluoroborate)
CAS 21797-13-7
Molekylær formel C8H12B2F8N4Pd
Mængde 5 g
Synonym NSC 307191, Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis(tetrafluoroborate), Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) bis[tetrafluoroborate(1-)], Tetrakis(acetonitrile)palladium(2+) tetrafluoroborate
InChI formel InChI=1S/4C2H3N.2BF4.Pd/c4*1-2-3;2*2-1(3,4)5;/h4*1H3;;;/q;;;;2*-1;+2
SMIL [Pd+2].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F.F[B-](F)(F)F
IUPAC navn acetonitril; palladium(2+); ditetrafluororat
Molekylvægt (g/mol) 444.24
Formel vægt 444.0155