Få mere at vide
Tetrakis(acetonitril)kobber(I) tetrafluoroborat
Artikelnummer. 10192414 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10192414 5 g Glasflaske 5g
10480894 1 g Glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10192414 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 398760050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
CAS: 15418-29-8 | C8H12BCuF4N4 | 314,56 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15418-29-8
Molekylær formel C8H12BCuF4N4
Molekylvægt (g/mol) 314.56
MDL nummer MFCD09265110
InChI nøgle YZGSKMIIVMCEFE-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 10990673
IUPAC navn acetonitril; kobber(1+);tetrafluorborat
SMIL [Cu+].CC#N.CC#N.CC#N.CC#N.F[B-](F)(F)F
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Synonym tetrakis acetonitrile copper i tetrafluoroborate, cu mecn 4 bf4, cu mecn 4bf4, copper i tetra acetonitrile tetrafluoroborate, tetra acetonitrile copper 1+ tetrafluoroborate
Formel vægt 314.56
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrakis(acetonitrile)copper(I) tetrafluoroborate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.