Få mere at vide
Tetrakis(2-propynyloxymethyl)methane, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrakis(2-propynyloxymethyl)methane |
| Mængde | 5 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C17H20O4/c1-5-9-18-13-17(14-19-10-6-2,15-20-11-7-3)16-21-12-8-4/h1-4H,9-16H2 |
| Formel vægt | 288.1362 |