Få mere at vide
Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt, 95%
Artikelnummer. p-198209 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10145560
Brand: Thermo Scientific Acros 300160010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 14782-58-2 | C12H12BKN8 | 318.2 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14782-58-2
Molekylær formel C12H12BKN8
Molekylvægt (g/mol) 318.2
MDL nummer MFCD00800557
InChI nøgle RKBGLZQVHBLUBM-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrakis 1-pyrazolyl borate, potassium tetrakis pyrazol-1-yloxy boranuide
PubChem CID 92043288
IUPAC navn kalium;tetra(pyrazol-1-yloxy)boranuid
SMIL [B-](ON1C=CC=N1)(ON2C=CC=N2)(ON3C=CC=N3)ON4C=CC=N4.[K+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt
Navn note 95%
Smeltepunkt 253°C to 254°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95%
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in alcohols,dmf,thf
Formel vægt 318.2
Procent renhed 95%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver