Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrakis(1-pyrazolyl)borate, potassium salt |
| Navn note | 95% |
| Smeltepunkt | 253 °C til 254 °C |
| Farve | Hvid |
| Infrarødt spektrum | Autentisk |
| Analyseprocentområde | 95% |
| Emballage | Glasflaske |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: opløselig i vand. Andre opløseligheder: opløselige i alkoholer, dmf, thf |
| Formel vægt | 318.2 |
| Vis mere |