Få mere at vide
Tetrakis(1-methylethyl) methylendiphosphonat, Mikromol™
Artikelnummer. 30049893
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30049893 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30049893 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM3503.02
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-11-2026
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
Tetrakis(1-methylethyl) methylendiphosphonat
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraisopropyl methylenediphosphonate
CAS 1660-95-3
Analyt- eller komponentnavne Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Forsendelsestilstand Stuetemperatur
Molekylær formel C13 H30 O6 P2
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Medronic Acid Imp. B (EP), P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide, Medronic Acid Impurity B
InChI formel InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
SMIL CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yloxy)fosforylmethyl-propan-2-yloxyfosforyl]oxypropan
Molekylvægt (g/mol) 344.32
Mængde 100 mg
Formel vægt 344,1518 g/mol