Få mere at vide
Tetraisopropyltin, 97+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11324547
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11324547
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039609.04
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2949-42-0
Molekylær formel C12H28Sn
Molekylvægt (g/mol) 291.066
MDL nummer MFCD00026346
InChI nøgle NJASUIDIZMMYED-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyltin, stannane, tetraisopropyl, tetraisopropylstannane, stannane, tetrakis 1-methylethyl, stannane,tetrakis 1-methylethyl, tetra isopropyltin, tetra-i-propyltin, tetraisopropyl-stannane, acmc-1ckip, iso-c3h7 4sn
PubChem CID 18063
IUPAC navn tetra(propan-2-yl)stannane
SMIL CC(C)[Sn](C(C)C)(C(C)C)C(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraisopropyltin
Farve Colorless
Tæthed 1.124g/mL
Kogepunkt 112°C to 114°C (18 mmHg)
Lugt Characteristic
Lineær formel Sn[(CH3)2CH]4
Brydningsindeks 1.4851
Mængde 2 g
FN nummer UN2788
Følsomhed Air & Moisture Sensitive
Formel vægt 291.05
Procent renhed ≥97%
Fysisk form Liquid