Få mere at vide
Tetraisopropylmethylendifosfonat, TRC
Artikelnummer. 30428008
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30428008 25 g
30416421 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30428008 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT29627025G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-95-3
Molekylær formel C13 H30 O6 P2
Molekylvægt (g/mol) 344.32
Synonym P,P'-Methylenebisphosphonic acid, Phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis(1-methylethyl) ester (9CI), Phosphonic acid, methylenedi-, tetraisopropyl ester (7CI,8CI), Methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, NSC 226577, Tetraisopropyl methylenebisphosphonate, Tetraisopropyl methylenediphosphonate, Tetrakis(O-isopropyl) methylenediphosphonate, [(Diisopropoxyphosphinyl)methyl]diisopropoxyphosphine oxide
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yloxy)fosforylmethyl-propan-2-yloxyfosforyl]oxypropan
SMIL CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3
Formel vægt 344.1518