Få mere at vide
Tetraisopropyl Methylenediphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraisopropyl methylenediphosphonate |
| Mængde | 5 g |
| InChI formel | InChI=1S/C13H30O6P2/c1-10(2)16-20(14,17-11(3)4)9-21(15,18-12(5)6)19-13(7)8/h10-13H,9H2,1-8H3 |
| Formel vægt | 344.1518 |