Få mere at vide
Tetraisopropylmethylendiphosphonat, 98 %
Artikelnummer. 11485563
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11485563 10 g 10g
11495563 50 g 50g
11405573 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11485563 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13484.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1660-95-3 | C13H30O6P2 | 344,325 g/mol
Tetraisopropylmethylendiphosphonat anvendes til fremstilling af AZT 5'-triphosphatforbindelser, som udviser inhiberende virkninger på HIV-1 revers transkripitase. Det bruges også til fremstilling af E2-bisphosphonatkonjugater.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Tetraisopropylmethylendiphosphonat anvendes til fremstilling af AZT 5'-triphosphatforbindelser, som udviser hæmmende virkninger på HIV-1 revers transkripitase. Det bruges også til fremstilling af E2-bisphosphonatkonjugater.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere. Hold beholderen tæt lukket.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1660-95-3
Molekylær formel C13H30O6P2
Molekylvægt (g/mol) 344.325
MDL nummer MFCD00015021
InChI nøgle ODTQUKVFOLFLIQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetraisopropyl methylenediphosphonate, phosphonic acid, methylenebis-, tetrakis 1-methylethyl ester, tetraisopropyl methylenebisphosphonate, unii-k46y5v9u61, tetraisopropyl methylenebis phosphonate, methylenediphosphonic acid tetraisopropyl ester, tetra-i-propylmethylenediphosphonate, 2-di propan-2-yloxy phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl oxypropane, phosphonic acid, p,p'-methylenebis-, p,p,p',p'-tetrakis 1-methylethyl ester, dsstox_cid_24847
PubChem CID 74266
IUPAC navn 2-[di(propan-2-yloxy)phosphorylmethyl-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropan
SMIL CC(C)OP(=O)(CP(=O)(OC(C)C)OC(C)C)OC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Tæthed 1.08
Kogepunkt 122°C to 124°C (1.5 mmHg)
Flammepunkt 160°C (320°F)
Brydningsindeks 1.434
Mængde 10 g
Beilstein 1080180
Opløselighedsinformation Insoluble in water.
Formel vægt 344.33
Procent renhed 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraisopropyl methylenediphosphonate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetraisopropyl methylenebisphosphonate