Få mere at vide
Tetraisopropyl Fluoromethylenediphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraisopropyl Fluoromethylenediphosphonate |
| CAS | 78715-57-8 |
| Molekylær formel | C13H29FO6P2 |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H29FO6P2/c1-9(2)17-21(15,18-10(3)4)13(14)22(16,19-11(5)6)20-12(7)8/h9-13H,1-8H3 |
| SMIL | CC(C)OP(=O)(OC(C)C)C(F)P(=O)(OC(C)C)OC(C)C |
| IUPAC navn | 2-[[di(propan-2-yloxy)phosphoryl-fluoromethyl]-propan-2-yloxyphosphoryl]oxypropane |
| Molekylvægt (g/mol) | 362.31 |
| Formel vægt | 362.1423 |