Få mere at vide
Tetraisopropyl Dichloromethylene Diphosphonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetraisopropyl Dichloromethylene Diphosphonate |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H28Cl2O6P2/c1-9(2)18-22(16,19-10(3)4)13(14,15)23(17,20-11(5)6)21-12(7)8/h9-12H,1-8H3 |
| Formel vægt | 412.0738 |