Få mere at vide
Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11955971 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 mL
800 mL
Emballage:
AcroSeal™ Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100ml
800ml
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11955971 800 mL AcroSeal™ Glasflaske 800ml
11945971 100 mL AcroSeal™ Glasflaske 100ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11955971 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 435988000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 998-00-5 , 108-88-3
Molekylær formel C16H36Al2O
Molekylvægt (g/mol) 298.42
InChI nøgle CTNFGBKAHAEKFE-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-.mu.-oxodi, tetrakis isobutyl-mu-oxodialuminium, tetraisobutyl dialumoxane, aluminum, tetrakis 2-methylpropyl-mu-oxodi, bis diisobutylaluminum oxide, bis-diisobutylaluminum-oxide, tetraisobutyldialuminoxane solution, tetraisobutyldialuminoxane solution, 10 wt. % in toluene, bis 2-methylpropyl alumanyl oxy bis 2-methylpropyl alumane
PubChem CID 16684086
IUPAC navn bis(2-methylpropyl)alumanyloxy-bis(2-methylpropyl)aluminium
SMIL CC(C)C[Al](CC(C)C)O[Al](CC(C)C)CC(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetraisobutyldialuminoxane
Farve Farveløs
Tæthed 0.8670g/mL
Kogepunkt 111°C
Flammepunkt -8°C
Emballage AcroSeal™ Glasflaske
Mængde 800 mL
Specifik vægtfylde 0.867
Formel vægt 298.42
Fysisk form Løsning
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetraisobutyldialuminoxane, 10 wt.% solution in toluene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Aspirationstoksicitet Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter gentagen eksponering Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H304-Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H361d-Mistænkes for at skade det ufødte barn.
  • H373-Kan forårsage organskader.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
  • P331-Fremkald IKKE opkastning.