Få mere at vide
Tetrahydrozoline Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetryzoline hydrochloride |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C13H16N2.ClH/c1-2-6-11-10(4-1)5-3-7-12(11)13-14-8-9-15-13;/h1-2,4,6,12H,3,5,7-9H2,(H,14,15);1H |
| Formel vægt | 236.108 |
| Procent renhed | >95% |