Få mere at vide
Tetrahydroxyquinon, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15648470 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15648470 5 g Glasflaske 5g
15638470 1 g Glass bottle 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15648470 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 875105G
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
Titreringsindikator (for Ba, SO4)
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5676-48-2
Molekylær formel C6H8O8
Molekylvægt (g/mol) 208.122
MDL nummer MFCD00001597
InChI nøgle PTIMJXRLFTZAOV-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 19849282
IUPAC navn 2,3,5,6-tetrahydroxycyclohexa-2,5-dien-1,4-dion;dihydrat
SMIL C1(=C(C(=O)C(=C(C1=O)O)O)O)O.O.O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydroxyquinone
FN nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 1371548
Formel vægt 208.12g/mol
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Fysisk form Pulver