Få mere at vide
Tetrahydroxydiboron, 95%
Artikelnummer. 16504214 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16504214 5 g
16514214 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16504214 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 461280050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13675-18-8 | B2H4O4 | 89.65 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13675-18-8
Molekylær formel B2H4O4
Molekylvægt (g/mol) 89.65
MDL nummer MFCD05663888
InChI nøgle SKOWZLGOFVSKLB-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn (dihydroxyboranyl)boronsyre
SMIL OB(O)B(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydroxydiboron
Analyseprocentområde 95%
Lineær formel (HO)2BB(OH)2
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: .. Other solubilities: soluble in methanol
Formel vægt 89.65
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydroxydiboron, 95%
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydroxydiboron