Få mere at vide
Tetrahydrothiopyran, 98%
Artikelnummer. 11322016
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322016 5 g 5g
11312016 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322016 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L03063.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-10-2026
CAS: 1613-51-0 | C5H10S | 102,195 g/mol
Det er en nyttig 5 c synthon til syntese af 3-cyclopentenoner. Det er et organisk sulfid, som har vist sig at have antioxidant aktivitet.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er en nyttig 5 c synthon til syntese af 3-cyclopentenoner. Det er et organisk sulfid, som har vist sig at have antioxidant aktivitet.
Opløselighed Ikke blandbar eller vanskelig at
blande i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret. Holdes væk fra antændelseskilder. Beskyt mod elektrostatiske opladninger.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1613-51-0
Molekylær formel C5H10S
Molekylvægt (g/mol) 102.195
MDL nummer MFCD00006662
InChI nøgle YPWFISCTZQNZAU-UHFFFAOYSA-N
Synonym pentamethylene sulfide, tetrahydrothiopyran, tetrahydro-2h-thiopyran, thiacyclohexane, 2h-thiopyran, tetrahydro, penthiophane, tetrahydrothiapyran, tetrahydrothiopyrane, thian, thian-4-yl
PubChem CID 15367
IUPAC navn thiane
SMIL C1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran
Tæthed 0.988
Kogepunkt 140 °C til 142 °C
Flammepunkt 21 °C (69 °F)
Lugt Ubehageligt
Brydningsindeks 1.506
Mængde 5 g
FN nummer UN1993
Beilstein 102437
Opløselighedsinformation Ikke blandeligt eller svært at blande i vand.
Formel vægt 102.2
Procent renhed 98%