Få mere at vide
Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylaminhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10403044
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10403044 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10534974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10403044 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61963CB
Kemiske identifikatorer
CAS 950603-21-1
Molekylær formel C6H14ClNS
Molekylvægt (g/mol) 167.695
MDL nummer MFCD09879925
InChI nøgle DREBXEFIPXBLAP-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethyl amine hydrochloride, thian-4-ylmethanamine hydrochloride, thian-4-ylmethylamine, chloride, 1-thian-4-yl methanamine hydrochloride, tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride, 1-thian-4-yl methanamine-hydrogen chloride 1/1, tetrahydro-2h-thiopyran-4-yl methylamine hydrochloride
PubChem CID 24229644
IUPAC navn thian-4-ylmethanamin;hydrochlorid
SMIL C1CSCCC1CN.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-ylmethylamine hydrochloride
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 167.7
Procent renhed 97%