Få mere at vide
Tetrahydrothiopyran-4-carboxylsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10665974
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10665974 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10452834 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10665974 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61901DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 89489-53-2
Molekylær formel C6H10O2S
Molekylvægt (g/mol) 146.20
MDL nummer MFCD09879921
InChI nøgle SCKSQOIXSGPVJS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid, tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carboxylicacid,tetrahydro-9ci, acmc-209vjr, tetrahydro-thiopyran-4-carboxylic acid, 2h-thiopyran-4-carboxylic acid, tetrahydro-9ci
PubChem CID 21598642
IUPAC navn thian-4-carboxylsyre
SMIL OC(=O)C1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-carboxylic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 146.21
Procent renhed 97%