Få mere at vide
Tetrahydrothiopyran-4-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10462834
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10462834 250 mg Ravfarvet glasflaske 250mg
10452314 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10462834 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61902CB
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 121654-84-0
Molekylær formel C6H9ClOS
Molekylvægt (g/mol) 164.647
MDL nummer MFCD09879922
InChI nøgle RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
PubChem CID 14547368
IUPAC navn thian-4-carbonylchlorid
SMIL C1CSCCC1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 250 mg
Formel vægt 164.66
Procent renhed 95%