Få mere at vide
Tetrahydrothiopyran-4-carbonylchlorid, 95 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10452314
Mængde:
250 mg
1 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
Artikelnummer. 10452314
Brand: Thermo Scientific Maybridge CC61902DA
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Kemiske identifikatorer
CAS 121654-84-0
Molekylær formel C6H9ClOS
Molekylvægt (g/mol) 164.647
MDL nummer MFCD09879922
InChI nøgle RJRIIGFPFQOTNF-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-thiopyran-4-carbonyl chloride, tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonyl chloride, 2h-thiopyran-4-carbonylchloride, tetrahydro, acmc-20mplw
PubChem CID 14547368
IUPAC navn thian-4-carbonylchlorid
SMIL C1CSCCC1C(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-carbonyl chloride
CAS min % 94.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 95%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 164.66
Procent renhed 95%