Få mere at vide
tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-4509923
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Amber Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10012514 1 g Amber Glass Bottle 1g
10442684 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10012514 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC61916DA
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 195503-40-3
Molekylær formel C6H9NS
Molekylvægt (g/mol) 127.21
MDL nummer MFCD09025909
InChI nøgle DQKVZWAEWJUKAX-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile, 2h-thiopyran-4-carbonitrile,tetrahydro, 2h-thiopyran-4-carbonitrile, tetrahydro, 4-cyanothiane, 4-cyanothian-4-yl, tetrahydro-thiopyran-4-carbonitrile
PubChem CID 21598641
IUPAC navn thiane-4-carbonitrile
SMIL N#CC1CCSCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiopyran-4-carbonitrile
Analyseprocentområde 97%
Emballage Amber Glass Bottle
Mængde 1 g
Formel vægt 127.21
Procent renhed 97%