Få mere at vide
Tetrahydrothiophen 1-oxid, 97%
Artikelnummer. 11408117
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11408117 10 g 10g
11418117 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11408117 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A17502.09
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1600-44-8 | C4H8OS | 104,167 g/mol
I en sammenlignende undersøgelse af aromatisk fluorodenitrering med kaliumfluorid, i flere dipolære aprotiske opløsningsmidler, blev der observeret en meget hurtigere reaktionshastighed med DMSO eller tetramethylensulfoxid end med den mere almindeligt anvendte Sulfolan.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser I en sammenlignende undersøgelse af aromatisk fluorodenitrering med kaliumfluorid, i
flere dipolære aprotiske opløsningsmidler, blev der observeret en meget hurtigere reaktionshastighed med DMSO eller tetramethylensulfoxid end med den mere almindeligt anvendte Sulfolan.
Opløselighed Fuldt blandbar i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1600-44-8
Molekylær formel C4H8OS
Molekylvægt (g/mol) 104.167
MDL nummer MFCD00005477
InChI nøgle ISXOBTBCNRIIQO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetramethylene sulfoxide, tetrahydrothiophene 1-oxide, thiophane oxide, tetrahydrothiophene oxide, thiophane monoxide, thiophane 1-oxide, thiophene, tetrahydro-, 1-oxide, tetramethylene sulphoxide, thiophene, tetrahydro, 1-oxide, tetrametylene sulfoxide
PubChem CID 1128
IUPAC navn thiolan 1-oxid
SMIL C1CCS(=O)C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiophene 1-oxide
Tæthed 1.173
Kogepunkt 235 °C til 237 °C
Flammepunkt 112 °C (233 °F)
Brydningsindeks 1.52
Mængde 10 g
Beilstein 105274
Opløselighedsinformation Fuldstændig blandet i vand.
Formel vægt 104.17
Procent renhed 97%