Få mere at vide
Tetrahydrothiophen-3-one, 98%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11985781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
:
5g
Artikelnummer.
11985781 5g
1 options
Artikelnummer. 11985781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 443270050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiophen-3-one
CAS 1003-04-9
Tæthed 1.1990g/mL
Kogepunkt 174°C to 175°C
Flammepunkt 78°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C4H6OS
MDL nummer MFCD00005412
Mængde 5g
Specifik vægtfylde 1.199
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
InChI nøgle DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
SMIL O=C1CCSC1
IUPAC navn thiolan-3-one
Molekylvægt (g/mol) 102.15
PubChem CID 61252
Formel vægt 102.16
Procent renhed 98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydrothiophen-3-one
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.