Få mere at vide
Tetrahydrothiophen-3-one, 97%
Artikelnummer. 11474453
Mængde:
5 g
10 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
5g
Artikelnummer. 11474453
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar A11002.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1003-04-9 | C4H6OS | 102.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-04-9
Molekylær formel C4H6OS
Molekylvægt (g/mol) 102.15
MDL nummer MFCD00005412
InChI nøgle DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
PubChem CID 61252
IUPAC navn thiolan-3-one
SMIL O=C1CCSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiophen-3-one
Tæthed 1.192
Kogepunkt 174°C to 175°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.529
Mængde 10 g
Beilstein 105201
Formel vægt 102.16
Procent renhed 97%