Få mere at vide
Tetrahydrothiophen-3-one, 97%
Artikelnummer. 11463940
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
25 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11463940 5 g 5g
11474453 10 g 10g
11473940 25 g 25g
11484453 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11463940 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11002.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1003-04-9 | C4H6OS | 102.15 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1003-04-9
Molekylær formel C4H6OS
Molekylvægt (g/mol) 102.15
MDL nummer MFCD00005412
InChI nøgle DSXFPRKPFJRPIB-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydrothiophen-3-one, 3-thiophanone, dihydrothiophen-3 2h-one, dihydro-3 2h-thiophenone, 3-thiacyclopentanone, 3-oxotetrahydrothiophene, 3 2h-thiophenone, dihydro, 3-tetrahydrothiophenone, tetrahydrothiophene-3-one, 3-oxo-2,3,4,5-tetrahydrothiophene
PubChem CID 61252
IUPAC navn thiolan-3-one
SMIL O=C1CCSC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydrothiophen-3-one
Tæthed 1.192
Kogepunkt 174°C to 175°C
Flammepunkt 77°C (170°F)
Lugt Characteristic
Brydningsindeks 1.529
Mængde 5 g
Beilstein 105201
Formel vægt 102.16
Procent renhed 97%