Få mere at vide
Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydropyrimidine-2(1H)-thione |
| Mængde | 100 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C4H8N2S/c7-4-5-2-1-3-6-4/h1-3H2,(H2,5,6,7) |
| Formel vægt | 116.0408 |