Få mere at vide
Tetrahydropyranylphytol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Tetrahydropyranylphytol |
| CAS | 66432-63-1 |
| Molekylær formel | C25 H48 O2 |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H48O2/c1-21(2)11-8-12-22(3)13-9-14-23(4)15-10-16-24(5)18-20-27-25-17-6-7-19-26-25/h18,21-23,25H,6-17,19-20H2,1-5H3/b24-18+/t22-,23-,25?/m1/s1 |
| SMIL | CC(C)CCC[C@@H](C)CCC[C@@H](C)CCC\C(=C\COC1CCCCO1)\C |
| IUPAC navn | 2-[(E,7R,11R)-3,7,11,15-tetramethylhexadec-2-enoxy]oxane |
| Molekylvægt (g/mol) | 380.65 |
| Formel vægt | 380.3654 |