Få mere at vide
Tetrahydropyran, TRC
Artikelnummer. 30423950
Skift visning
Mængde:
100 g
Artikelnummer. Mængde
30423950 100 g
1 options
Artikelnummer. 30423950 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCT295030100G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran
CAS 142-68-7
Molekylær formel C5 H10 O
Mængde 100 g
Synonym 2H-Pyran','tetrahydro-, Pyran','tetrahydro- (3CI), Tetrahydro-2H-pyran, NSC 65448, Oxacyclohexane, Oxane, Pentamethylene oxide, THP, Tetrahydropyran, Tetrahydropyrane
InChI formel InChI=1S/C5H10O/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H2
SMIL C1CCOCC1
IUPAC navn oxan
Molekylvægt (g/mol) 86.132
Formel vægt 86.0732