Få mere at vide
Tetrahydropyran, 98+%
Artikelnummer. 11445393
Skift visning
Mængde:
100 mL
500 mL
2500 mL
Pakningsstørrelse:
100ml
2500ml
500ml
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11445393 100 mL 100ml
11455393 500 mL 500ml
11465393 2500 mL 2500ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11445393 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13392.AE
 Begrænset vare
På lager
CAS: 142-68-7 | C5H10O | 86,134 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, landbrugskemikalier og farvestoffer. De bruges også som vigtige opløsningsmidler, som kemisk mellemprodukt og som monomer til ringåbningspolymerisation.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, farmaceutiske produkter, landbrugskemikalier og farvestoffer. De bruges også som vigtige opløsningsmidler, som kemisk mellemprodukt og som monomer til ringåbningspolymerisation.
Opløselighed Det er opløseligt
i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Holdes væk fra Oxidationsmidler, Stærke syrer. Kan danne peroxider i fravær af inhibitorer. Lysfølsom
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 142-68-7
Molekylær formel C5H10O
Molekylvægt (g/mol) 86.134
MDL nummer MFCD00006585
InChI nøgle DHXVGJBLRPWPCS-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydropyran, tetrahydro-2h-pyran, oxacyclohexane, pentamethylene oxide, 2h-pyran, tetrahydro, tetrahydropyrane, unii-v06i3ilg6b, 2h-tetrahydropyran, v06i3ilg6b, pye
PubChem CID 8894
ChEBI CHEBI:46941
IUPAC navn oxan
SMIL C1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran
Smeltepunkt -49 °C
Tæthed 0.882
Kogepunkt 87 °C til 89 °C
Flammepunkt −15 °C (5 °F)
Brydningsindeks 1.421
Mængde 100 mL
FN nummer UN3271
Beilstein 102436
Merck Index 14,9217
Opløselighedsinformation Det er opløseligt i vand.
Formel vægt 86.14
Procent renhed ≥98%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • EUH019-Kan danne eksplosive peroxider.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P233-Hold beholderen tæt lukket.
  • P240-Beholder og modtageudstyr jordforbindes/potentialudlignes.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Tetrahydropyran