Få mere at vide
Tetrahydropyran-4-yleddikesyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10749025
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Ravfarvet glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10749025 1 g Ravfarvet glasflaske 1g
10032354 5 g Ravfarvet glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10749025 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. CC67401DA
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
Kemiske identifikatorer
CAS 85064-61-5
Molekylær formel C7H11O3
Molekylvægt (g/mol) 143.16
MDL nummer MFCD01631204
InChI nøgle PBXYNWPYMVWJAH-UHFFFAOYSA-M
Synonym tetrahydropyranyl-4-acetic acid, tetrahydropyran-4-yl-acetic acid, 2-oxan-4-yl acetic acid, 2-tetrahydro-2h-pyran-4-yl acetic acid, tetrahydropyran-4-ylacetic acid, oxan-4-ylacetic acid, tetrahydro-2h-pyran-4-ylacetic acid, 2h-pyran-4-acetic acid, tetrahydro, 2-4-tetrahydropyranyl acetic acid, tetrahydropyran-4-acetic acid
PubChem CID 2773575
IUPAC navn 2-(oxan-4-yl)eddikesyre
SMIL [O-]C(=O)CC1CCOCC1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-4-ylacetic acid
CAS min % 96.5
CAS Max % 100.0
Analyseprocentområde 97%
Emballage Ravfarvet glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 144.17
Procent renhed 97%