Få mere at vide
Tetrahydropyran-4-sulfonylchlorid, 97%
Artikelnummer. 10250010 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10250010 1 g Glasflaske 1g
10097649 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10250010 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 429440010
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-11-2026
CAS: 338453-21-7 | C5H9ClO3S | 184,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 338453-21-7
Molekylær formel C5H9ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 184.64
InChI nøgle QQSBPTQNEOJFBO-UHFFFAOYSA-N
Synonym tetrahydro-2h-pyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride, tetrahydro-pyran-4-sulfonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride, tetrahydro, tetrahydropyran-4-sulfonylchloride, tetrahydropyran-4-sulphonyl chloride, 2h-pyran-4-sulfonylchloride,tetrahydro, n-5-bromo-2-methoxybenzyl cyclohexanamine hydrobromide
PubChem CID 22637030
IUPAC navn oxan-4-sulfonylchlorid
SMIL C1COCCC1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Smeltepunkt 36,0 °C til 40,0 °C
Farve Brun til farveløs
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Mængde 1 g
Formel vægt 184.64
Procent renhed 97%
Fysisk form Lavtsmeltende faststof
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Tetrahydropyran-4-sulfonyl chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH029-Udvikler giftig gas ved kontakt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P402+P404-Opbevares et tørt sted. Opbevares i en lukket beholder.