Få mere at vide
Tetrahydropyran-4-carboxylsyre, 98%
Artikelnummer. 15421509
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15421509 25 g 25g
15411509 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15421509 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H64340.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-11-2026
CAS: 5337-03-1 | C6H10O3 | 130,14 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5337-03-1
MDL nummer MFCD00031016
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Tetrahydropyran-4-carboxylic acid
Smeltepunkt 87 °C til 89 °C
Farve Hvid
Mængde 25 g
Beilstein 112249
Formel vægt 130.14
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof